Přeskočit na
71996
Borax Anhydrous
puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Synonyma:
Sodium tetraborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 930,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 330,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2B4O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystals
2 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Borax Anhydrous can be used as a boron source to synthesize phase pure ZrB2 powder via a novel green silicothermic reduction method using ZrO2 and Si as raw materials. It is also used to prepare sodium borohydride, nano-sized titanium diboride, and alkali-activated borosilicate inorganic polymers.
Other Notes
Reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion
Legal Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7199771997229946
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ag: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borax Anhydrous
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Qianqian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1246, 35-39 (2012-03-03)
A technique known as field enhancement sample stacking (FESS) and capillary electrophoresis (CE) separation has been developed to analyze and detect organic acids in the three traditional Chinese medicines (such as Portulaca oleracea L., Crataegus pinnatifida and Aloe vera L.).
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
71996-1KG04061826715253
71996-250G04061832855530