Přeskočit na
71963
Sodium sulfate
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Synonyma:
Natrii sulfas anhydricus
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.5% dry basis
Grade:
anhydrous
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble 185 g/L
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Level
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.5% dry basis
form
crystalline
mp
884 °C (lit.)
solubility
water: soluble 185 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.06649793531746363
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: soluble 185 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.5% dry basis
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Teppei Adachi et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(1), 31-39 (2014-12-02)
Expression of heat shock protein A4 (HSPA4, also called Apg-2), a member of the HSP110 family, is induced by several forms of stress. The physiological and pathological functions of HSPA4 in the intestine remain to be elucidated. We assessed HSPA4
Thomas Canam et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 198, 17-26 (2012-12-04)
Brassica carinata (Ethiopian mustard) has previously been identified as a potential crop species suitable for marginal land in the North American prairies due to its relatively high salt tolerance. Two genetically related B. carinata lines with brown-seeded (BS) and yellow-seeded
Clément Cartier et al.
Water research, 47(2), 661-671 (2012-11-24)
Release of lead from 80% partially replaced service lines was compared to full lead service lines using harvested-stabilized lead pipes and field brass connectors. After more than a year of stabilization, lead release was consistent with field samples. Over the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
71963-25KG04061833440964
71963-1KG04061832855356
71963-5KG04061833459751