68405
MCPA-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
4-Chloro-2-(methyl-d3)phenoxyacetic acid, MCPA-d3
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)