61848
Isovaleraldehyde
analytical standard
Synonyma:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.96 (vs air)
vapor pressure
30 mmHg ( 20 °C)
assay
≥93.5% (GC)
autoignition temp.
464 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1% isovaleric acid
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
organoleptic
pungent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
32.9 °F - closed cup
flash_point_c
0.5 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.