55184
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
Související kategorie
Recommended products
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)