Hlavní dokumenty
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyma:
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9D3H14NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChI key
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)