Key Documents
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H47NO5
Molekulová hmotnost:
441.64
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥85.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)