48119-U
ProClin™ Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Synonyma:
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
About This Item
Doporučené produkty
packaging
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Application
Legal Information
Disclaimer
Pouze součásti soupravy
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
- 46885-UProClin 950 5 mLBezpečností list
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.