Key Documents
472077
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol
90%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
90%
form
powder or crystals
impurities
<10% water
mp
235-240 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ncc(O)cn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-11-5-9(14)6-12-10/h1-6,13-14H
InChI key
BKOPBDRWHKDPPN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)