Merck
399981
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
Synonyma:
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
350.41
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
406-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
2060986
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI key
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3236-71-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)