45541
Isoprocarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
QBSJMKIUCUGGNG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)