Přeskočit na
45429
Dibrom®
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
(1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate, Bromchlophos, Naled
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7Br2Cl2O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.78
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-098-3
Beilstein/REAXYS Number:
2049930
MDL number:
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI key
BUYMVQAILCEWRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
Dibrom is a registered trademark of AMVAC Chemical Corporation
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
320634544135486
Dibrom® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45429
Dibrom®
Dimethylvinphos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32063
Dimethylvinphos
Dichlorvos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
Dichlorvos
4,4′-DDD PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35486
4,4′-DDD
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibrom®
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mark S Breidenbaugh et al.
Journal of the American Mosquito Control Association, 24(2), 327-330 (2008-08-01)
Post-Hurricane Rita mosquito surveillance was carried out in 4 east Texas counties to determine mosquito abundance, species composition, and need for mosquito control. Subsequently, aerial applications of naled (Dibrom) for mosquito control were made by the Air Force Aerial Spray
Qiu Gan et al.
Environmental science & technology, 40(18), 5717-5723 (2006-09-30)
Reactions of dichlorvos with five reduced sulfur species (hydrogen sulfide, bisulfide, thiosulfate, thiophenol, and thiophenolate) were examined in well-defined anoxic aqueous solutions to investigate their role in its degradation. Reactions were monitored at varying concentrations of reduced sulfur species over
Timothy A Bargar
Environmental toxicology and chemistry, 31(4), 885-891 (2012-01-27)
A prospective risk assessment was conducted for adult butterflies potentially exposed to the mosquito control insecticide naled. Published acute mortality data, exposure data collected during field studies, and morphometric data (total surface area and fresh body weight) for adult butterflies
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45429-250MG04061832340388