45371
Carboxine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
5,6-Dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-3-carboxamide, Carbathiine
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1=C(SCCO1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-9-11(16-8-7-15-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
GYSSRZJIHXQEHQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Recommended products
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?