Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 080,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 200,00 Kč |
O této položce
2 080,00 Kč
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.93 psi ( 20 °C)
assay
97.0%
contains
<210 ppm MEHQ as stabilizer
refractive index
n
bp
72-76 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
InChI key
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Acrylic polymers via radical polymerization or copolymerization. These acrylic polymers can be tailored to possess the desired properties for biomedical coatings, including biocompatibility, adhesion to the device surface, and durability.
- Poly(styrene-co-acryloyl chloride) copolymer by crosslinked networks with styrene. The resulting crosslinked polymer can then be functionalized or modified by various chemical reactions to introduce specific properties or functionalities desired for the application as a polymer support or an electrophilic scavenger resin.
- Acrylamide-modified chitosan.
- Ulvan acrylate macromer via esterification of hydroxyl groups of polysaccharides. This macromer can be used to prepare ulvan-based thermosensitive hydrogels.
- Degradable peptide cross-linker by the acrylation of the amine groups of lysine residues and glutamine within peptide sequences.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.0% | assay 99% | assay ≥97% | assay 97% |
| density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.953 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| bp 72-76 °C (lit.) | bp 195 °C (lit.) | bp 72-76 °C (lit.) | bp 95-96 °C (lit.) |
| contains <210 ppm MEHQ as stabilizer | contains - | contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer | contains monomethyl ether hydroquinone as stabilizer |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density >1 (vs air) | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acryloyl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
30.2 °F
flash_point_c
-1 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
814-68-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?