Key Documents
391506
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
Synonyma:
Octadecyl viologen dibromide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H82Br2N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
822.96
Beilstein/REAXYS Number:
6468042
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
assay
97%
form
solid
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C46H82N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-39-47-41-35-45(36-42-47)46-37-43-48(44-38-46)40-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h35-38,41-44H,3-34,39-40H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YDYWCRSQIYYNGG-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)