Merck
472662
Ethyl viologen diiodide
99%
Synonyma:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18I2N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
468.12
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)