Key Documents
34508
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14Cl3NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.59
Beilstein/REAXYS Number:
6401835
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
Inchi Key
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)