Hlavní dokumenty
34207
Supelco
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
2-Hydroxymethyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4D3N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.15
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
InChI key
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)