Merck
R7635
Ronidazole
analytical standard
Synonyma:
1-Methyl-2-(carbamoyloxymethyl)-5-nitroimidazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-675-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1c(COC(N)=O)ncc1N(=O)=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
InChI key
PQFRTXSWDXZRRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ronidazole is a nitroimidazole compound, commonly used as antiprotozoal and antibacterial agent.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ronidazole may be used as a reference standard in the determination of the analyte in poultry muscle and eggs using high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection and confirmatory analysis by atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)