696951
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyma:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
159-161 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
InChI key
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)