Hlavní dokumenty
262013
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenemethanol
Synonyma:
4-Hydroxymethylstilbene
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder or crystals
Quality Level
mp
155-160 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
InChI key
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)