717185
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Doporučené produkty
product name
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
grade
technical grade
technical (grade)
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
≥480 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh
40-63 μm
pore size
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) pracuje při nízkých tlacích, přičemž mobilní fáze se na kolonu přivádí pomocí čerpadla.