178268
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Synonyma:
PAR monosodium salt hydrate
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥97.5% (HPLC)
Quality Level
form
powder or crystals
λmax
411 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)