Hlavní dokumenty
137130
SAFC
Acetic acid, glacial
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Acetic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.05
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
biological source
synthetic
Quality Level
agency
JP
Ph. Eur.
USP
vapor density
2.07 (vs air)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
packaging
pkg of 1L (1371301000)
pkg of 20L (1371309020)
pkg of 25L (1371309025)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
accessory
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)