Přeskočit na
45726
Acetic acid
suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonyma:
Glacial acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 110,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-580-7
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
impurities
insoluble matter, passes filter test
evapn. residue
≤0.0005%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.02 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
suitability
suitable for luminescence
organoleptic
pungent
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69509227225-M33209-M
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7%
assay
99.8-100.5%
assay
≥99.8%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
2.4 (60.05 g/L)
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Ti: ≤0.01 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
cation traces
Al: ≤0.00005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0002%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.02 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤1 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)