Přeskočit na
74250
Nonane
analytical standard
Synonyma:
n-Nonane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 090,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-913-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696917
MDL number:
1 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.41 (vs air)
vapor pressure
0.18 psi ( 37.7 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
401 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.9 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.405
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
density
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N294067482087086
Nonane analytical standard
Supelco
74250
Nonane
Nonane ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
Nonane
Octane analytical standard
Supelco
74820
Octane
Tetracontane analytical standard
Supelco
87086
Tetracontane
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
petroleum
application(s)
-
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
expl. lim.
2.9 %
expl. lim.
2.9 %
expl. lim.
6.5 %
expl. lim.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)