04071
Alkane standard solution C21-C40
analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Components
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?