47304
Programmed Test Mix
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 2 mL
concentration
in dichloromethane (varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
- The normal alkanes (decane and undecane) measure column efficiency.
- The fatty acid methyl esters (methyl decanoate, methyl laurate, and methyl undecanoate) measure column efficiency.
- The alcohol (1-octanol) and diol (2,3-butanediol) measure the presence of hydrogen-bonding sites (exposed silanols).
- The aldehyde (nonanal) measures saturated aldehyde adsorption by means other than hydrogen-bonding.
- The amine (dicyclohexylamine) measures irreversible adsorption.
- The acid/base pair (2,6-dimethylphenol/2,6-dimethylaniline) measure acid/base surface characteristic.
- The acid/base pair (2-ethylhexanoic acid/dicyclohexylamine) measure acid/base surface characteristic.
Application
Other Notes
Legal Information
Analyt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)