Přeskočit na
S4500
L-Serine
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
684,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 730,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
52 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.09
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
684,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Serine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serine has been used in the preparation of Tris-BSAN buffer for homogenization. It has also been used for quantitative analysis of excretion of polypeptides in normal urine.
Biochem/physiol Actions
L-Serine is a non-essential amino acid that acts as a precursor for nucleotide synthesis. It has roles in the development and function of the central nervous system. L-Serine also has a role in cellular proliferation.
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84959547631612506
L-Serine ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S4500
L-Serine
L-Serine BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
84959
L-Serine
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
BioUltra
product line
TraceCERT®
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?