Key Documents
04060
Sigma-Aldrich
4-(Boc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
251.28
Beilstein/REAXYS Number:
2854286
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
164-168 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Inchi Key
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)