Přeskočit na
PHL89263
Quercetin dihydrate
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 670,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O7 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.27
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Colour Index Number:
75670
Beilstein/REAXYS Number:
317313
4 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Quercetin dihydrate is a flavonoid with anticancer activity.
Quercetin dihydrate is a flavonoid with anticancer activity. Quercetin is a mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity. Quercetin has antiproliferative effects on cancer cell lines, reduces cancer cell growth via type II estrogen receptors, and arrests human leukemic T cells in late G1 phase of the cell cycle.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus silybum
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quercetin dihydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)