Key Documents
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
Synonyma:
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.12
Beilstein/REAXYS Number:
7770197
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)