Merck
54917
(R)-2-Hydroxybutyric acid
≥97.0% (T)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720939
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
AFENDNXGAFYKQO-GSVOUGTGSA-N
Other Notes
Chiral building block
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)