Merck
02487
Chloroform
analytical standard
Synonyma:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CHCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.003% amylene as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.444-1.447, n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform is a colorless, volatile, liquid derivative of trichloromethane with an ether-like odor. It is a commonly used laboratory solvent. Presently, it is used in the industry as a solvent and in the production of the refrigerant freon. It is majorly used in production of chlorodifluoromethane, which is a refrigerant and fluoropolymer feedstock. It degrades in air to produce phosgene, dichloromethane, formyl chloride, CO, CO2 and hydrogen chloride. It can be orally consumed or inhaled, as it can be quickly absorbed, metabolized and eliminated by mammals.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Chloroform
Watts, Peter.
World Health Organization Technical Report Series, October 08 (2004)
Radovan Spurny et al.
The Journal of biological chemistry, 288(12), 8355-8364 (2013-02-01)
Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs), such as nicotinic acetylcholine, glycine, γ-aminobutyric acid GABA(A/C) receptors, and the Gloeobacter violaceus ligand-gated ion channel (GLIC), are receptors that contain multiple allosteric binding sites for a variety of therapeutics, including general anesthetics. Here, we
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
186295-25G04061838758064
02487-5ML04061838617576
EHNC-024871-20UG04065265332880
EHNC-024871-50UG04065265332897
EHNC024871-20UG04061841397083
EHNC024871-50UG04061841397090