00090
Acetaldehyde ammonia trimer
≥96.0% (NT)
Synonyma:
Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
mp
95-97 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1NC(C)NC(C)N1
InChI
1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2
InChI key
VNJBGAOFYNEMRG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?