Přeskočit na
322431
Potassium pyrophosphate
97%
Synonyma:
Potassium diphosphate tetrabasic, Tetrapotassium diphosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
790,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 870,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
K4P2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
330.34
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
230-785-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: potassium
mp
1300 °C (lit.)
solubility
water: soluble
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
InChI key
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
General description
Potassium pyrophosphate (K4P2O7) is a water soluble, buffering and chelating agent. It can also be used as an ionic dispersant to form a low viscous solution. It is a biocompatible and a non-toxic compound that is commonly used as a food additive.
Application
K4P2O7 can be used in the preparation of an electrolytic solution, which can further be used in the fabrication of lithium ion batteries and arrays of copper nanowires.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
795496P0662229806
description
97%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.99% trace metals basis
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble
assay
97%
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
1300 °C (lit.)
mp
-
mp
252.6 °C (lit.)
mp
252.6 °C (lit.)
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: potassium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium pyrophosphate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?