Přeskočit na
11484281001
Roche
BM Blue POD Substrate, soluble
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
Synonyma:
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 940,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H20N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
MDL number:
NACRES:
NA.54
Form:
solution (ready-to-use)
2 940,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
form
solution (ready-to-use)
mol wt
Mr 240.35
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
BM Blue POD Substrate, soluble, is ideal for ELISA applications. It has been used in fluorescein-tagged exendin-4 binding assay.
Features and Benefits
Formula: C16H20N2
Color: blue; yellow after reaction is stopped
Evaluation: photometric (450 nm)
Physical form
Solution, ready-to-use
Analysis Note
Absorption: Identical to TMB absorption spectrum
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
613544CL07T4444
description
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
description
-
description
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
description
ready to use solution
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solution (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
description
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
description
RTECS - DV2300000
description
RTECS - DV2300000
description
-
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)