8.56113
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyma:
Fmoc-Lys(Boc)-Wang Solid Support Resin
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
Fmoc
storage temp.
2-30°C
Související kategorie
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c