Hlavní dokumenty
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Synonyma:
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.5% (GC)
form
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
density
0.970 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChI key
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - (External MSDS)
flash_point_c
> 110 °C - (External MSDS)