O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-514-8
Beilstein/REAXYS Number:
606053
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Methylacetophenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?