Key Documents
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Synonyma:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-927-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
potency
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
transition temp
flash point 224 °C
density
1.209 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene