Key Documents
8.20675
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
About This Item
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
vapor pressure
31 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point >93 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List