Merck
730149
N-(3-Methoxypropyl)acrylamide
contains MEHQ as inhibitor, 95%
Synonyma:
MPAM, NMPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.475
density
1.023 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-7(9)8-5-4-6-10-2/h3H,1,4-6H2,2H3,(H,8,9)
InChI key
RWJGITGQDQSWJG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)