Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 360,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 140,00 Kč |
O této položce
2 360,00 Kč
form
liquid
Quality Segment
contains
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
concentration
48 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.413
density
1.074 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
InChI key
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A monomer in the development of polymer gel dosimeters specifically designed for radiation therapy applications. The incorporation of NHMA enhances the sensitivity of the dosimeter to radiation doses.
- A monomer in the development of thermo-responsive polymeric gates, which exhibits thermo-responsive behavior. The incorporation of NHMA enhances the overall properties of the polymer, allowing for better control over the release mechanisms in response to temperature changes.
- A key monomer in the synthesis of double-hydrophilic and amphiphilic block glycopolymers, contributing to their self-assembly properties, biocompatibility, and functionalization potential. These characteristics make NHMA-based glycopolymers valuable for various biomedical applications, including drug delivery systems, biosensors, and tissue engineering.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 48 wt. % in H2O | description 50 wt. % in H2O | description 80 wt. % in H2O, contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description 75 wt. % in H2O |
| concentration 48 wt. % in H2O | concentration 50 wt. % in H2O | concentration 80 wt. % in H2O | concentration 75 wt. % in H2O |
| density 1.074 g/mL at 25 °C | density 1.053 g/mL at 25 °C | density 1.132 g/mL at 25 °C | density 1.105 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.413 | refractive index n20/D 1.43 | refractive index n20/D 1.478 | refractive index n20/D 1.469 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| contains 30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 924-42-5 + 79-06-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
![[3-(Methacryloylamino)propyl]trimethylammonium chloride solution 50 wt. % in H2O](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/189/736/089bc8ae-2a98-416d-9f9a-a0a510b6b828/640/089bc8ae-2a98-416d-9f9a-a0a510b6b828.png)
![[2-(Acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride solution 80 wt. % in H2O, contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/393/326/f7e19585-5431-4220-81b5-f458de6d63d0/640/f7e19585-5431-4220-81b5-f458de6d63d0.png)
![[2-(Methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride solution 75 wt. % in H2O](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/316/612/66b0f4cf-d060-427d-b4f5-e8fab3e5cffe/640/66b0f4cf-d060-427d-b4f5-e8fab3e5cffe.png)