Hlavní dokumenty
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Synonyma:
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
Vybrat velikost
100 G
22 100,00 Kč
22 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
100 G
22 100,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
F5Sb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-021-8
NACRES:
NA.22
22 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Quality Level
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
density
2.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChI key
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2