Hlavní dokumenty
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
Synonyma:
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-429-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 85 °C
solubility
15 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)