8.00856
Ethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Synonyma:
1,2-Dimethoxyethane, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
396 °F
potency
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
kinematic viscosity
0.455 cSt(25 °C)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Co-solvent in the synthesis of Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(SiMe3)3).
- Solvent in the tailored mono carborane electrolyte solution of Ca(CB11H12)2, which was utilized in the development of Ca metal batteries.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List