Merck
8.05333
Lauric acid
for synthesis
Synonyma:
Lauric acid, Dodecanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)10COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.32
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-582-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
250 °C
potency
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
0.883 g/cm3 at 50 °C
bulk density
490 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lauric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F
flash_point_c
176 °C