Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Očekávané datum odeslání25. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 11 700,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
11 700,00 Kč
Očekávané datum odeslání25. srpna 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
D-Desthiobiotin provides a gentle elution of Strep•Tag II proteins from the biotin-binding site of Strep•Tactin resins. The D-Desthiobiotin is offered as a lyophilized powder for preparation of elution buffer.
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
•: 1 g: D-Desthiobiotin
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥98% (TLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form solid | form paste | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?