Hlavní dokumenty
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Synonyma:
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
reaction suitability
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - Methanol
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
Sortimentní položky
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokoly
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid